4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452038-1G OR452038-250MG OR452038-500MG
APOSOR452038-1GEA 4910 DKK
APOSOR452038-1G APOSOR452038-250MG APOSOR452038-500MG
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
4-Chloro-DL-homophenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372176
CAS-nummer: 225233-78-3