4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 4910 DKK
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Molekylvægt: 258.112 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372197
CAS-nummer: 225233-77-2