1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452036-1G
OR452036-250MG
OR452036-500MG
APOSOR452036-1GEA
7850
DKK
APOSOR452036-1G
APOSOR452036-250MG
APOSOR452036-500MG
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₂₆H₃₀N₂O₆ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683125 CAS-nummer: 368866-21-1 |