Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452035-1G OR452035-250MG OR452035-500MG
APOSOR452035-1GEA 7850 DKK
APOSOR452035-1G APOSOR452035-250MG APOSOR452035-500MG
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formel: C₂₀H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372097
CAS-nummer: 608528-91-2