4-Chloro-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452031-1G OR452031-250MG OR452031-500MG
APOSOR452031-1GEA 7360 DKK
APOSOR452031-1G APOSOR452031-250MG APOSOR452031-500MG
4-Chloro-D-tryptophan 97%
4-Chloro-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekylvægt: 238.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565751
CAS-nummer: 27542-41-2