4-Chloro-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Trp(4-Cl)-OH
OR452030-1G OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA 2560 DKK
APOSOR452030-1G APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekylvægt: 238.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797630
CAS-nummer: 52448-14-3