5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 5230 DKK
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₆BrNS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219465
CAS-nummer: 2301170-03-4