4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 5890 DKK
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekylvægt: 238.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09756722
CAS-nummer: 118244-93-2