4-Bromo-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452028-1G OR452028-250MG OR452028-500MG
APOSOR452028-1GEA 7360 DKK
APOSOR452028-1G APOSOR452028-250MG APOSOR452028-500MG
4-Bromo-D-tryptophan 97%
4-Bromo-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molekylvægt: 283.121 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565750
CAS-nummer: 219943-61-0