4-Bromo-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452027-1G OR452027-250MG OR452027-500MG
APOSOR452027-1GEA 7360 DKK
APOSOR452027-1G APOSOR452027-250MG APOSOR452027-500MG
4-Bromo-L-tryptophan 97%
4-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565749
CAS-nummer: 52448-16-5