N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452023-1G OR452023-250MG OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA 6540 DKK
APOSOR452023-1G APOSOR452023-250MG APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₇H₂₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565746
CAS-nummer: 114873-09-5