(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452021-1G
OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA
4910
DKK
APOSOR452021-1G
APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10565737 CAS-nummer: 81177-54-0 |