(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 4910 DKK
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565736
CAS-nummer: 19914-06-8