5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452016-1G OR452016-500MG
APOSOR452016-1GEA 3930 DKK
APOSOR452016-1G APOSOR452016-500MG
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05227941
CAS-nummer: 603105-71-1