2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452015-1G OR452015-500MG OR452015-5G
APOSOR452015-1GEA 1970 DKK
APOSOR452015-1G APOSOR452015-500MG APOSOR452015-5G
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05228013
CAS-nummer: 110300-03-3