Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452012-1G OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA 1040 DKK
APOSOR452012-1G APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Formel: C₂₄H₂₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274812
CAS-nummer: 188632-07-7