Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452011-1G OR452011-250MG OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA 3930 DKK
APOSOR452011-1G APOSOR452011-250MG APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840392
CAS-nummer: 478183-60-7