Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452010-1G OR452010-250MG OR452010-500MG
APOSOR452010-1GEA 3930 DKK
APOSOR452010-1G APOSOR452010-250MG APOSOR452010-500MG
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840393
CAS-nummer: 478183-61-8