4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 5230 DKK
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219464
CAS-nummer: 2416262-91-2