7-Bromo-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452009-250MG OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA 5250 DKK
APOSOR452009-250MG APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molekylvægt: 283.121 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264336
CAS-nummer: 496929-99-8