5-Chloro-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452007-1G OR452007-250MG
APOSOR452007-1GEA 3320 DKK
APOSOR452007-1G APOSOR452007-250MG
5-Chloro-L-tryptophan 97%
5-Chloro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797629
CAS-nummer: 52448-15-4