Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452006-1G OR452006-250MG
APOSOR452006-1GEA 7050 DKK
APOSOR452006-1G APOSOR452006-250MG
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Boc-5-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264326
CAS-nummer: 75816-20-5