3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 1670 DKK
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05227974
CAS-nummer: 20846-38-2