2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452002-1G OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA 1040 DKK
APOSOR452002-1G APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264319
CAS-nummer: 263396-40-3