5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45200-1G OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA 5230 DKK
APOSOR45200-1G APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₇BrOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219463
CAS-nummer: 2301169-82-2