2-Methylbenzofuran-6-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451800-100MG OR451800-250MG
APOSOR451800-100MGEA 480 DKK
APOSOR451800-100MG APOSOR451800-250MG
2-Methylbenzofuran-6-ol
2-Methylbenzofuran-6-ol
Formel: C₉H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09908136
CAS-nummer: 54584-24-6