N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 2090 DKK
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD16767982
CAS-nummer: 70590-12-4