2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR45172-1G OR45172-250MG OR45172-5G
APOSOR45172-1GEA 1010 DKK
APOSOR45172-1G APOSOR45172-250MG APOSOR45172-5G
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31666885
CAS-nummer: 1772586-39-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III