Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45171-1G OR45171-250MG
APOSOR45171-1GEA 763 DKK
APOSOR45171-1G APOSOR45171-250MG
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066839
CAS-nummer: 167626-44-0