7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 1090 DKK
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699647
CAS-nummer: 550998-59-9