7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45167-1G OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA 1090 DKK
APOSOR45167-1G APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22574014
CAS-nummer: 875830-98-1