Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 1090 DKK
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrO₄
Molekylvægt: 299.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31726338
CAS-nummer: 91571-13-0