Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 959 DKK
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16089983
CAS-nummer: 150612-67-2