Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45158-1G OR45158-250MG OR45158-5G
APOSOR45158-1GEA 491 DKK
APOSOR45158-1G APOSOR45158-250MG APOSOR45158-5G
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275273
CAS-nummer: 59962-89-9