3-Methyl-1,1-diphenylurea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-3,3-diphenylurea
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 985 DKK
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Formel: C₁₄H₁₄N₂O
Molekylvægt: 226.274 g/mol
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043722
CAS-nummer: 13114-72-2