Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 2030 DKK
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08848199
CAS-nummer: 2602-85-9