4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451455-1G OR451455-25G OR451455-5G
APOSOR451455-1GEA 1040 DKK
APOSOR451455-1G APOSOR451455-25G APOSOR451455-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463989
CAS-nummer: 84547-83-1