3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 589 DKK
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30079725
CAS-nummer: 27258-12-4