Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 1480 DKK
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel: C₆H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01693048
CAS-nummer: 1194-63-4