1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 523 DKK
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formel: C₆H₆N₄·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25371291
CAS-nummer: 1431970-26-1