4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 480 DKK
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₆ClN₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142897
CAS-nummer: 1197235-09-8