{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR451432-1G OR451432-5G OR451432-10G
APOSOR451432-1GEA 317 DKK
APOSOR451432-1G APOSOR451432-5G APOSOR451432-10G
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Formel: C₉H₁₄BNO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20731144
CAS-nummer: 1485417-01-3