4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451431-1G OR451431-25G OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA 2010 DKK
APOSOR451431-1G APOSOR451431-25G APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₄H₆IN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00847646
CAS-nummer: 150187-16-9