4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 2840 DKK
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₇N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25368943
CAS-nummer: 1431963-06-2