4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 567 DKK
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₅BrOS
Molekylvægt: 205.072 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01118659
CAS-nummer: 29421-75-8