2,4-Dimethylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 2620 DKK
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Formel: C₇H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129009
CAS-nummer: 6287-19-0