4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451405-1G OR451405-5G
APOSOR451405-1GEA 240 DKK
APOSOR451405-1G APOSOR451405-5G
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₆ClN₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00767237
CAS-nummer: 130128-49-3