1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 985 DKK
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₃H₅N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367630
CAS-nummer: 34045-29-9