2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 763 DKK
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419439
CAS-nummer: 91003-86-0
UN nummer: 3259
ADR: 8,III