Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR45140-250MG
OR45140-1G
OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA
559
DKK
APOSOR45140-250MG
APOSOR45140-1G
APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Formel:
C₄H₂NO₃·Na Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17926331 CAS-nummer: 1255098-88-4 |